ContactUsLinkComponent
Micropump® Suction Shoe Gear Pumps for NEMA 56 C Motors
Micropump® Suction Shoe Gear Pumps for NEMA 56 C Motors
Certificates
undefined
Micropump® Suction Shoe Gear Pumps for NEMA 56 C Motors
Specifications
  • Body material:
  • 316 stainless steel
  • 316 stainless steel
  • 316 stainless steel
  • 316 stainless steel
  • 316 stainless steel
  • 316 stainless steel
  • 316 stainless steel
  • 316 stainless steel
  • 316 stainless steel
  • Differential pressure:
  • 8,3 bar (120 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 5,2 bar (75 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 8,3 bar (120 psi)
  • 3,4 bar (50 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • 4,5 bar (65 psi)
  • Duty cycle continuous:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Gear material:
  • PEEK
  • PEEK
  • PPS
  • PEEK
  • PPS
  • PPS
  • PEEK
  • PEEK
  • PEEK
  • Inlet connection:
  • 3/8"
  • 0,375 NPT(F)
  • 0,375 NPT(F)
  • 0,375 NPT(F)
  • 0,375 NPT(F)
  • 0,375 NPT(F)
  • Internal bypass:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Min. temperature:
  • –29 °C (–20 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –29 °C (–20 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –29 °C (–20 °F)
  • –29 °C (–20 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • Max. temperature:
  • 177 °C (350 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 177 °C (350 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 177 °C (350 °F)
  • 177 °C (350 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • Min. viscosity:
  • 0,2 cP
  • 0,2 cP
  • 0,2 cP
  • 0,2 cP
  • 0,2 cP
  • 0,2 cP
  • Max. viscosity:
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • Outlet connection:
  • 3/8"
  • 0,375 NPT(F)
  • 0,375 NPT(F)
  • 0,375 NPT(F)
  • 0,375 NPT(F)
  • 0,375 NPT(F)
  • Reversible:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • Seal material:
  • PTFE
  • TEV
  • Viton®
  • TEV
  • Viton®
  • Viton®
  • TEV
  • TEV
  • TEV
  • Suction lift, wet:
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year