ContactUsLinkComponent
Dumont mini forceps, style 3
Dumont mini forceps, style 3
Catalog # FSCI11200-10
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
undefined
Dumont mini forceps, style 3
Catalog # FSCI11200-10
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Specifications
  • Type:
    Mini #3
  • Length:
    70 mm
  • Material:
    Inox
  • Tip style:
    Standard
  • Pk:
    1
  • Tip size:
    0,12×0,07 mm
  • Tip shape:
    Straight