Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
S&T forceps

S&T forceps

Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
S&T forceps
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Certificats
S&T forceps

2 Options disponibles ci-dessous

Product Details & Documents
Product Family Options

Informations sur le produit

  • Type
    Material
    Length
    Tip style
    Tip shape
    Tip size
    Availability
    Price
  • JF-5
    Inox
    110 mm
    Standard
    Angled (45°)
    0,3×0,25 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 267,50 €
    267,50 €
    1 * 1 ST
       267,50 €

    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • JF-5
    Inox
    110 mm
    Standard
    Straight
    0,3×0,25 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Pce
    1 * 1 Pce - 250,00 €
    250,00 €
    1 * 1 Pce
       250,00 €

    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.