Utility scissors
Sharp/sharp, straight tips, 210 mm, 85 mm
Catalog # FSCI37500-00
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifications
- Type:Sharp/sharp, straight tips
- Length:210 mm
- Seq:01
- Blade length:85 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



