ContactUsLinkComponent
Grade 2 qualitative filter papers, Whatman™
Grade 2 qualitative filter papers, Whatman™
Certificates
undefined
Grade 2 qualitative filter papers, Whatman™
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 512-1013
  • 516-0599
  • 512-1015
  • 512-0382
  • 512-0381
  • 512-0458
  • 512-0574
  • 512-0459
  • 512-0462
  • 512-0575
  • 512-1014
  • 516-0600
  • 512-1010
  • 512-1009
  • 512-1012
  • 512-1011
  • WHAT1002-147
  • Grade:
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • Weight:
  • 103 g/m²
  • 103 g/m²
  • 103 g/m²
  • 97 g/m²
  • 103 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 103 g/m²
  • 103 g/m²
  • 103 g/m²
  • 103 g/m²
  • 103 g/m²
  • 97 g/m²
  • Thickness:
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • Particle retention:
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • Filtration speed:
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)