Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Raccords à filetage GL
Supplier:   Bohlender
Raccords à filetage GL
Supplier:  Bohlender
Certificates
Raccords à filetage GL
Raccords à filetage GL
18 Options Available Below
Product Details & Documents
En PTFE
  • Très bonne résistance chimique, le fluide n'entre en contact qu'avec le PTFE
  • Thermorésistance de −200 à +250 °C
  • Résistant à une pression maximale de 10 bars, adapté pour les applications sous vide
Connecteur avec deux, trois ou quatre raccords à vis GL. Pour la distribution de liquides ou de gaz. Peut être utilisé comme réducteur pour raccorder différents tubes ou flexibles.
Product Family Options
Raccords droits
Product Information
  • Ø trou
    Filetage
    Availability
    Price
  • 6,5 mm
    GL 14
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 45,90 €
    45,90 €
    1 * 1 ST
       45,90 €
  • 10,5 mm
    GL 18
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 39,40 €
    39,40 €
    1 * 1 ST
       39,40 €
  • 14,5 mm
    GL 25
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 73,90 €
    73,90 €
    1 * 1 ST
       73,90 €
  • 21,0 mm
    GL 32
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 164,00 €
    164,00 €
    1 * 1 ST
       164,00 €
  • 32,5 mm
    GL 45
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 213,00 €
    213,00 €
    1 * 1 ST
       213,00 €
Raccords en équerre
Product Information
  • Ø trou
    Filetage
    Availability
    Price
  • 6,5 mm
    GL 14
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 46,80 €
    46,80 €
    1 * 1 ST
       46,80 €
  • 10,5 mm
    GL 18
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 69,30 €
    69,30 €
    1 * 1 ST
       69,30 €
  • 14,5 mm
    GL 25
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 84,20 €
    84,20 €
    1 * 1 ST
       84,20 €
  • 21,0 mm
    GL 32
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 167,00 €
    167,00 €
    1 * 1 ST
       167,00 €
  • 32,5 mm
    GL 45
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 211,00 €
    211,00 €
    1 * 1 ST
       211,00 €
Raccords en T
Product Information
  • Ø trou
    Filetage
    Availability
    Price
  • 6,5 mm
    GL 14
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 66,60 €
    66,60 €
    1 * 1 ST
       66,60 €
  • 10,5 mm
    GL 18
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 70,10 €
    70,10 €
    1 * 1 ST
       70,10 €
  • 14,5 mm
    GL 25
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 133,00 €
    133,00 €
    1 * 1 ST
       133,00 €
  • 21,0 mm
    GL 32
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 204,00 €
    204,00 €
    1 * 1 ST
       204,00 €
  • 32,5 mm
    GL 45
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 225,00 €
    225,00 €
    1 * 1 ST
       225,00 €
Raccords en +
Product Information
  • Ø trou
    Filetage
    Availability
    Price
  • 6,5 mm
    GL 14
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 151,00 €
    151,00 €
    1 * 1 ST
       151,00 €
  • 10,5 mm
    GL 18
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 156,00 €
    156,00 €
    1 * 1 ST
       156,00 €
  • 14,5 mm
    GL 25
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 161,00 €
    161,00 €
    1 * 1 ST
       161,00 €