
5-Chloro-3-p-tolyl-[1,2,4]thiadiazole
Catalog # APOSOR346147-1G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Bottle
- Pk:1 g
- Seq:3047
Spécifications
À propos de cet article
:
:210.683 g/mol
:GHS07
Température de stockage:Ambient
Numéro CAS:221038-01-3
Formule:C₉H₇ClN₂S
Numéro MDL:MFCD11227244