m-PEG12-NHS ester
New Product
Supplier: Apollo Scientific
Aller à :
À propos de cet article
Synonymes: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaoctatriacontan-38-oate, m-dPEG12-NHS-ester, mPEG12-NHS Ester, 4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37-Dodecaoxaoctatriacontanoic Acid N-Succinimidyl Ester, N-Succinimidyl 4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37-dodecaoxaoctatriacontanoate, Methyl-PEG12-NHS Ester
- Numéro CAS:756525-94-7
- Formule:C₃₀H₅₅NO₁₆
- Numéro MDL:MFCD13184970
- Poids moléculaire:685.755 g/mol
- Température de stockage:Ambient
4 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxaoctatriacontan-38-oate, m-dPEG12-NHS-ester, mPEG12-NHS Ester, 4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37-Dodecaoxaoctatriacontanoic Acid N-Succinimidyl Ester, N-Succinimidyl 4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37-dodecaoxaoctatriacontanoate, Methyl-PEG12-NHS Ester
- Numéro CAS:756525-94-7
- Formule:C₃₀H₅₅NO₁₆
- Numéro MDL:MFCD13184970
- Poids moléculaire:685.755 g/mol
- Température de stockage:Ambient
Product Family Options
Informations sur le produit
- Pack typeAvailabilityPrice
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product
- Spécifications :New ProductNew Product



