Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
m-PEG6-NHS ester

m-PEG6-NHS ester

Bottle
Catalog # APOSBIPG1624-250MG
New Product
Supplier:   Apollo Scientific
m-PEG6-NHS ester
Catalog # APOSBIPG1624-250MG
Supplier:  Apollo Scientific
New Product
CAS Number:  
m-PEG6-NHS ester

Bottle

CAS Number:  
Price
249,00 €
Log in for availability
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonyms:  M-PEG6 NHS ester
  • Formula:C₁₈H₃₁NO₁₀
  • MDL Number:MFCD27977519
  • Molecular Weight:421.439 g/mol
  • Storage Temperature:Ambient
Specifications

Specifications

  • Pack type:
    Bottle

Specifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.