Biotin-PEG3-NHS ester
New Product
Supplier: Apollo Scientific
Jump to:
About this item
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 14-oxo-18-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-4,7,10-trioxa-13-azaoctadecanoate
- CAS Number:1253286-56-4
- Formula:C₂₃H₃₆N₄O₉S
- MDL Number:MFCD11974977
- Molecular Weight:544.618 g/mol
- Storage Temperature:Ambient
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 14-oxo-18-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-4,7,10-trioxa-13-azaoctadecanoate
- CAS Number:1253286-56-4
- Formula:C₂₃H₃₆N₄O₉S
- MDL Number:MFCD11974977
- Molecular Weight:544.618 g/mol
- Storage Temperature:Ambient
Product Family Options
Product Information
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



