Ald-PEG4-NHS ester
Bottle
Catalog # APOSBIPG1013-250MG
New Product
Supplier: Apollo Scientific
Ald-PEG4-NHS ester
Catalog # APOSBIPG1013-250MG
Supplier: Apollo Scientific
New Product
CAS Number: 1353011-74-1
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Ald-Ph-amido-PEG4-C2-NHS ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 1-[(4-formylphenyl)formamido]-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate
- CAS Number:1353011-74-1
- Formula:C₂₃H₃₀N₂O₁₀
- MDL Number:MFCD20926371
- Molecular Weight:494.492 g/mol
- Storage Temperature:Ambient
Specifications
Specifications
- Pack type:Bottle
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



