Multi-element solution 3 with Hg for ICP
Multi-Element Solution 3 with Hg, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Catalog # HONCE2178-100ML
Supplier: Honeywell Chemicals
Multi-element solution 3 with Hg for ICP
Catalog # HONCE2178-100ML
Supplier: Honeywell Chemicals
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hg, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn in HNO₃ 5%
Specifications
Specifications
- Matrix:5% HNO₃
- Pack type:Plastic bottle
- Pk:100 mL
- Description:Multi-Element Solution 3 with Hg
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



