Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™ stacks, Unisette™, M525T

Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™ stacks, Unisette™, M525T

Leverancier:   Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™ stacks, Unisette™, M525T
Leverancier:  Simport Scientific
Certificaten
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™ stacks, Unisette™, M525T
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™ stacks, Unisette™, M525T

11 Opties Hieronder Beschikbaar

Product Details & Documents

These cassettes are moulded from acetal and keep specimens safely submerged in liquid, and are resistant to the chemical action of most histological solvents.

  • Anterior writing area at a 45° angle
  • Taped cassettes to be used with Leica ink jet printers
  • Easy to remove disposable cover

Unisette™ histology cassette comes with a 45° anterior writing surface. This configuration is considered ideal for optimal workflow in some automated cassette printers and efficient barcode reading.

The efficient flow-through slots maximise fluid exchange and ensure proper drainage. The one-piece integral lid eliminates the need for separate steel lids. The snap-latch and hinge-lock design of the UNISETTE™ prevents early separation of base and lid and allows for one-handed operation.

Packaging: Cassettes are packed in stacks of 40. Each case contains 25 stacks for a total of 1000 cassettes.

Product Family Options

Productinformatie

  • Colour
    Beschikbaarheid
    Price
  • White
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 1.000 ST
       241,00 €

  • Pink
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 1.000 ST
       241,00 €

  • Green
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 1.000 ST
       241,00 €

  • Yellow
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 1.000 ST
       241,00 €

  • Blue
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 1.000 ST
       241,00 €

  • Pale orange
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 1.000 ST
       241,00 €

  • Cream
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 1.000 ST
       241,00 €

  • Grey
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 1.000 ST
       241,00 €

  • Purple
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 1.000 ST
       241,00 €

  • Orange
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 1.000 ST
       241,00 €

  • Turquoise
    Log in voor beschikbaarheid
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 241,00 €
    241,00 €
    1 * 1.000 ST
       241,00 €