ContactUsLinkComponent
Isohexane (mixture of isomers)
  ROTHT904.1
 :  Roth Carl
 :  
Isohexane (mixture of isomers)
  ROTHT904.1
 :  Roth Carl
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle
  • Pk:
    2,5 L
 :
 :86.18 g/mol
 :60 °C (1013 hPa)
 :–154 °C
 :0.653 g/cm³ (25 °C)
 :–33 °C
 :Ambient
 :295-570-2
 :1208
 :3,II
 :01-2119484651-34
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
 :92112-69-1
 :73513-42-5
 :C₆H₁₄
 :MFCD00009406