ContactUsLinkComponent
Quantitative filter papers, pyramid folded, Whatman™
Quantitative filter papers, pyramid folded, Whatman™
Certificates
undefined
Quantitative filter papers, pyramid folded, Whatman™
Specifications
  • Catalog No:
  • WHAT989510116
  • WHAT989610112
  • WHAT989710112
  • WHAT989810112
  • WHAT9891-128
  • WHAT9892-128
  • WHAT1540-10123
  • WHAT989810116
  • WHAT1540-10124
  • WHAT989510112
  • Grade:
  • 41
  • 42
  • 1
  • 4
  • 6
  • 40
  • 540
  • 4
  • 540
  • 41
  • Weight:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Thickness:
  • 215 µm
  • 215 µm
  • 215 µm
  • 215 µm
  • 215 µm
  • 215 µm
  • 215 µm
  • 215 µm
  • 215 µm
  • 215 µm
  • Ash content:
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%
  • 0,007%