ContactUsLinkComponent
Qualitative filter papers, grade 802, Whatman™
Qualitative filter papers, grade 802, Whatman™
Certificates
undefined
Qualitative filter papers, grade 802, Whatman™
Specifications
  • Catalog No:
  • 515-2896
  • 515-2895
  • WHAT5802-6698
  • 515-2898
  • 515-2897
  • WHAT5802-385
  • WHAT5802-320
  • Grade:
  • 802
  • 802
  • 802
  • 802
  • 802
  • 802
  • 802
  • Weight:
  • 73 g/m²
  • 73 g/m²
  • 73 g/m²
  • 73 g/m²
  • 73 g/m²
  • 73 g/m²
  • 73 g/m²
  • Thickness:
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • 260 µm
  • Max. pore size:
  • 35 µm
  • 35 µm
  • 35 µm
  • 35 µm
  • 35 µm
  • 35 µm
  • 35 µm
  • Min. pore size:
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • 30 µm
  • Flow rate:
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast
  • Fast