ContactUsLinkComponent
Syringe filters, Acrodisc® One, wwPTFE membrane
Syringe filters, Acrodisc® One, wwPTFE membrane
Certificates
undefined
Syringe filters, Acrodisc® One, wwPTFE membrane
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 513-0154
  • 513-0153
  • 514-1108
  • PALL4927TC
  • PALL4914TC
  • 513-0157
  • 513-0165
  • 513-0156
  • 513-0155
  • 513-0152
  • PALL2400TC
  • PALL2402TC
  • Hold-up volume:
  • <14 µl
  • <14 µl
  • <14 µl
  • <100 µl
  • <100 µl
  • <14 µl
  • <14 µl
  • <14 µl
  • <14 µl
  • <14 µl
  • <14 µl
  • <14 µl
  • Max. operating pressure:
  • 6,2 bar
  • 6,2 bar
  • 6,2 bar
  • 6,2 bar
  • 6,2 bar
  • 6,2 bar
  • 6,2 bar
  • 6,2 bar
  • 6,2 bar
  • 6,2 bar
  • 6,2 bar
  • 6,2 bar
  • Max. temperature:
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • 55 °C
  • Water flow rate:
  • 262 ml/min at 1,0 bar
  • 51 ml/min at 1,0 bar
  • 51 ml/min at 1,0 bar
  • 153 ml/min at 1,0 bar
  • 262 ml/min at 1,0 bar
  • 262 ml/min at 1,0 bar
  • 27 ml/min at 1,0 bar
  • 153 ml/min at 1,0 bar
  • 153 ml/min at 1,0 bar
  • 27 ml/min at 1,0 bar
  • 27 ml/min at 1,0 bar
  • 51 ml/min at 1,0 bar