ContactUsLinkComponent
HPLC columns, NUCLEODUR® Phenyl-Hexyl
HPLC columns, NUCLEODUR® Phenyl-Hexyl
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
HPLC columns, NUCLEODUR® Phenyl-Hexyl
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Specifications
  • Catalog No:
  • MANA760578.40
  • MANA760578.46
  • MANA760579.30
  • MANA760576.20
  • MANA760577.40
  • MANA760577.46
  • MANA760576.30
  • MANA760561.40
  • MANA760576.46
  • MANA760578.20
  • MANA760577.20
  • MANA760578.30
  • MANA760568.20
  • MANA760579.20
  • MANA760573.20
  • MANA760576.40
  • MANA760573.46
  • MANA760575.46
  • MANA760577.30
  • MANA760566.20
  • MANA760566.30
  • MANA760589.46
  • MANA761986.20
  • MANA760565.20
  • MANA761985.20
  • MANA761985.30
  • MANA760561.20
  • MANA760563.20
  • MANA760563.30
  • MANA761987.30
  • MANA760563.40
  • MANA760563.46
  • MANA761987.20
  • MANA761986.30
  • MANA760566.40
  • MANA760561.46
  • MANA760589.40
  • MANA760588.30
  • MANA760586.40
  • MANA760588.40
  • MANA760588.46
  • MANA760589.30
  • MANA760583.40
  • MANA760573.30
  • MANA760588.20
  • MANA760566.46
  • MANA760586.20
  • MANA760587.40
  • MANA760589.20
  • MANA760587.46
  • MANA760587.20
  • MANA760573.40
  • MANA760561.30
  • MANA760583.46
  • MANA760586.30
  • MANA760586.46
  • MANA760585.46
  • MANA760587.30
  • MANA760579.40
  • MANA760579.46
  • MANA760583.20
  • MANA760583.30
  • Carbon load:
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • USP code:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
Specifications
Guard column holders for VP columns
Product Information