Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Frocks, Zip Closure

VWR® Basic, Frocks, Zip Closure

Supplier:   VWR Collection
VWR® Basic, Frocks, Zip Closure
Supplier:  VWR Collection
Certificats
VWR® Basic, Frocks, Zip Closure

2 Options disponibles ci-dessous

Product Details & Documents

These disposable frocks are manufactured from a strong, lightweight and breathable, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime and certain dry particulates in non hazardous environments.

  • Zip closure
  • Elastic wrists
  • Raglan sleeves
  • Free from natural rubber latex

Weight: 40 g/m²

Emballage: 1 piece per bag, 50 bags per case.

Documents

Spécifications de la famille de produits

Spécifications

  • Catalog No:
  • 113-9000
  • 113-9001
  • Closure type:
  • Zip closure
  • Zip closure
  • Pockets:
  • Without pockets
  • Without pockets
  • Gender:
  • Unisex
  • Unisex
  • Garment application:
  • General Purpose|Laboratory
  • General Purpose|Laboratory
  • Weight:
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²

Spécifications

Product Family Options

Informations sur le produit

  • Colour
    Clothing Size
    Length
    Availability
    Price
  • White
    XL
    108 cm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 95,70 €
    95,70 €
    1 * 50 ST
       95,70 €

    Spécifications :
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9000
    Closure type
    Zip closure
    Pockets
    Without pockets
    Gender
    Unisex
    Garment application
    General Purpose|Laboratory
    Weight
    40 g/m²
  • White
    XXL
    112 cm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 95,70 €
    95,70 €
    1 * 50 ST
       95,70 €

    Spécifications :
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-9001
    Closure type
    Zip closure
    Pockets
    Without pockets
    Gender
    Unisex
    Garment application
    General Purpose|Laboratory
    Weight
    40 g/m²
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.