


N-Ethyldiisopropylamine
Catalog # MOLEM28003285
Fournisseur: Molekula
Numéro CAS:
Spécifications
- Pack type:Glass bottle
- Pk:100 mL
- Seq:2440
Spécifications
À propos de cet article
:
:129.25 g/mol
Point d'ébullition:127 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–50 °C
Densité:0.76 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:6 °C
Température de stockage:Ambient
EINECS:230-392-0
UN:2733
ADR:3,II
:GHS02
:GHS06
:GHS05
Numéro CAS:7087-68-5
Formule:C₈H₁₉N
Numéro MDL:MFCD00008868