Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)

Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)

TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), 1 KIT
Catalog # B52
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Catalog # B52
CAS Number:  
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)
Buffer, TBE solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)

TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer), 1 KIT

CAS Number:  
Price
53,80 €
Log in for availability
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Specifications

Specifications

  • Pk:
    1 KIT
  • Description:
    TBE buffer solution 10X concentrate (TRIS-borate-EDTA buffer)

Specifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.