



Tetrabutylammonium hydroxide 40% (w/w) in methanol
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:2052-49-5
:
Formule:C₁₆H₃₇NO
Numéro MDL:MFCD00009425
:259.48 g/mol
Point de fusion:–98 °C
Densité:0.91 g/cm³
Point d'éclair:12 °C
EINECS:218-147-6
UN:3286
ADR:3,II
:GHS06
:GHS08
:GHS05
:GHS02
Température de stockage:Ambient
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear to slightly hazy colorless to light yellow Solution
- Titration with HClO4:≥40 %
Résultats des tests de spécification
Frequently Bought Together