Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodium hydroxide 50% in aqueous solution

Sodium hydroxide 50% in aqueous solution

Corrosive
Marketsource
Supplier:   Roth Carl
Sodium hydroxide 50% in aqueous solution
Supplier:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Sodium hydroxide 50% in aqueous solution

2 Options Available Below

Product Details & Documents
Synonyms:  Caustic soda
  • CAS Number:1310-73-2
  • Formula:NaOH
  • MDL Number:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Boiling Pt:119…135 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:9…10 °C
  • Density:1.53 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Ambient
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Product Family Options

Product Information

  • Pack type
    Pk
    Availability
    Price
  • Glass bottle
    1 L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 25,50 €
    25,50 €
    1 * 1 L
       25,50 €

    Specifications:
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 L
    1 * 10 L

    Specifications:
    Marketsource
    Marketsource
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.