Sodium hydroxide 32% in aqueous solution
Marketsource
Supplier: Roth Carl
Jump to:
About this item
Synonyms: Caustic soda
- CAS Number:1310-73-2
- Formula:NaOH
- MDL Number:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Boiling Pt:119…135 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:9…10 °C
- Density:1,53 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Synonyms: Caustic soda
- CAS Number:1310-73-2
- Formula:NaOH
- MDL Number:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Boiling Pt:119…135 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:9…10 °C
- Density:1,53 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Ambient
- EINECS:215-185-5
- UN:1824
- ADR:8,II
Product Family Options
Product Information
- Pack typePkAvailabilityPrice
- Specifications:MarketsourceMarketsource
- Specifications:MarketsourceMarketsource
- Specifications:MarketsourceMarketsource
- Specifications:MarketsourceMarketsource
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



