Saisie de commande
Belgium
ContactUsLinkComponent
Acide sulfurique 40% pour analyses, pour l'analyse des phosphates
Corrosive
Acide sulfurique 40% pour analyses, pour l'analyse des phosphates
Catalog # KRAF05909.3000
Supplier:  Bernd Kraft
CAS Number:  
Corrosive
Acide sulfurique 40% pour analyses, pour l'analyse des phosphates
Catalog # KRAF05909.3000
Supplier:  Bernd Kraft
CAS Number:  

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037

Specifications

About this item

 :
 :98.08 g/mol
Boiling Pt:∼100 °C (1013 hPa)
Density:1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
 :GHS05
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589