Saisie de commande
Belgium
ContactUsLinkComponent
NapSul-Ile-Trp-CHO
NapSul-Ile-Trp-CHO
Catalog # ENZOBMLPI1250005
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
undefined
NapSul-Ile-Trp-CHO
Catalog # ENZOBMLPI1250005
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  

Spécifications

  • Cdt:
    5 mg
  • Seq:
    04
  • Nom de la protéine/du peptide:
    NapSul-Ile-Trp-CHO
  • Purity:
    98%

Spécifications

À propos de cet article

Cathepsin inhibitor

Potent and selective inhibitor of cathepsin L, a lysosomal cysteine protease. IC50=1,9 nM.