

Sodium dodecyl sulphate (SDS), granular, pure, meets analytical specification of Ph.Eur.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:151-21-3
:
Formule:CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Numéro MDL:MFCD00036175
:288.38 g/mol
Point de fusion:206 °C
Point d'éclair:>150 °C
:GHS05
:GHS07
Température de stockage:Ambient
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to light yellow Powder or crystals
- Identification A:Passes test
- Identification B:Passes test
- Identification C:Passes test
- Identification D:Passes test
- Alkalinity:Passes test
- Titration:≥85 %
- NaCl and Na2SO4:≤8 %
- Non-esterified alcohols:≤4 %
Résultats des tests de spécification
Frequently Bought Together