Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
tert-Butyl methyl ether ACS
Irritant
Inflammable
tert-Butyl methyl ether ACS
Certificats
undefined
Irritant
Inflammable
tert-Butyl methyl ether ACS

Résultats des tests de spécification

  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.05 %
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.001 %
  • Peroxides:
    ≤1 ppm

Résultats des tests de spécification

Informations associées

Frequently Bought Together