Box for Slides or Microplates
For 30 slides or 5 microplates, Translucent, 120×41×85 mm
N° de catalogue GLWAK30
Fournisseur: GLW
Jump to:
Product Details & Documents
This slide box with 30 compartments and a fixed blade can provide a secure hold for slides or microplates.
- Standard slides or microtitre plates (MTP)
- Can be used into freezers down to –90 °C
- Lid and safety seals can prevent the unauthorised access
It is suitable for storing, transporting, freezing as well as autoclaving the samples.
: Supplied with snap lock lid and safety seals.
Specifications
- W×D×H ext.:120×41×85 mm
- Colour:Translucent
- Description:For 30 slides or 5 microplates
- Seq:007
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



