Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature controller, TR 28-3T

Temperature controller, TR 28-3T

Temperature controller with cable, TR 28-3T
Catalog # 453-2108
Supplier:   GESTIGKEIT HARRY
Temperature controller, TR 28-3T
Catalog # 453-2108
Supplier:  GESTIGKEIT HARRY
Temperature controller, TR 28-3T
Temperature controller, TR 28-3T

Temperature controller with cable, TR 28-3T

Price
1 330,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

TR 28-3T is a regulating unit for high-temperature hotplates.

  • Regulated by PID controller
Specifications
  • Model:
    TR 28-3T
  • Description:
    Temperature controller with cable
  • Cat. No.:
    453-2108
  • W×D×H:
    200×280×65 mm
  • Temperature range:
    20...600 °C
  • Electrical:
    220..240 V; 50/60 Hz
  • Weight:
    2,2 kg
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.