Quartz wool
Quartz wool, loosely packed 2 - 12 µm fibres, 500 g
Catalog # QUTW1186
Supplier: QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
Jump to:
Product Details & Documents
Loosely, fibre size 2 to12 μm.
Specifications
- Description:Quartz wool, loosely packed 2 - 12 µm fibres, 500 g
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



