Application specific filter papers, grade 0048, Whatman™
0048, 32 mm
Catalog # WHAT10348903
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Application specific filter papers, grade 0048, Whatman™
Catalog # WHAT10348903
Supplier: Whatman products (Cytiva)
Jump to:
Product Details & Documents
Filter mat made from a mixture of cellulose and polyester. This mat is used for optically testing baby food (artificial milk) for textile fibers.
Specifications
- Grade:0048
- Seq:01
- Size:32 mm
- Thickness:860 µm
- Cat. No.:WHAT10348903
- Weight:130 g/m²
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



