Human collagen 3 (from placenta)
0,5 mg
BIRBORB81982-0.5
Marketsource
: Biorbyt
- Pk:0,5 mg
- Cat. No.:BIRBORB81982-0.5
- Protein/peptide name:Collagen 3
- Formulation:Not lyophilised.
- Protein synonyms:COL3A1
- Purity:Purified.
- Tested applications:ELISA
- Species:Human
- Source:Placenta
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



