



Tetrabutylammonium hydroxide 1 M in methanol, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:2052-49-5
:
Formule:C₁₆H₃₇NO
Numéro MDL:MFCD00009425
:259.48 g/mol
Point d'ébullition:65 °C (760 mmHg)
Point de fusion:–98 °C
Densité:0.83 g/cm³
Point d'éclair:12 °C
UN:3286
ADR:3,II
:GHS06
:GHS08
:GHS05
:GHS02
Température de stockage:Ambient
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless to yellow Solution
- Titration with HCl:0.95 to 1.10 M
Résultats des tests de spécification
Informations associées
Frequently Bought Together