Ammonium sulfate 99.9995% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:7783-20-2
:
Formule:(NH₄)₂SO₄
Numéro MDL:MFCD00003391
:132.14 g/mol
Point de fusion:280 °C
Densité:1,78 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White Crystalline powder or crystals and/or chunks
- Total trace metal impurities:≤5 ppm
- Gravimetry:23.7 to 24.9 % (S)
Résultats des tests de spécification
Frequently Bought Together