D-(+)-Sucrose octaacetate NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:126-14-7
:
Formule:C₂₈H₃₈O₁₉
Numéro MDL:MFCD00006623
Index Merck:12,09052
Point de fusion:80…83 °C
Densité:1.257 g/cm³ (20 °C)
:678.6 g/mol
Température de stockage:Refrigerator
EINECS:204-772-1
Résultats des tests de spécification
- Assay:98% Min.
Résultats des tests de spécification
Frequently Bought Together