L-Phenylalanine USP
Leverancier: Spectrum Chemical
Certificaten
Over dit artikel
CAS-nummer:63-91-2
:
Formule:C₉H₁₁NO₂
MDL-nummer:MFCD00064227
:165.19 g/mol
Merck index:14,07271
Kokend Pt:313 °C (1013 hPa)
Smelten Pt:173 °C
Dichtheid:0.754 g/cm³ (20 °C)
Temperatuur bij opslag:Ambient
EINECS:200-568-1
Specificatie testresultaten
- Assay:98.5% Min.
Specificatie testresultaten
Frequently Bought Together