4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
:123-42-2
:
:(CH₃)₂C(OH)CH₂COCH₃
:MFCD00004471
:116.16 g/mol
:13,02983
:166 °C (1013 hPa)
:–44 °C
:0.94 g/cm³ (20 °C)
:58 °C
:Ambient
:204-626-7
:1148
:3,III
:01-2119473975-21
:GHS02