
(2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
Catalogus # H27225.03
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specificaties
- Pk:1 g
Specificaties
Over dit artikel
:
:233.24 g/mol
:GHS07
Temperatuur bij opslag:Refrigerator
CAS-nummer:203866-13-1
Formule:C₁₀H₁₆FNO₄
MDL-nummer:MFCD04973957