ContactUsLinkComponent
Surgical gloves, polyisoprene, sterile, Gammex® Non-Latex PI Micro
Surgical gloves, polyisoprene, sterile, Gammex® Non-Latex PI Micro
Certificates
Surgical gloves, polyisoprene, sterile, Gammex® Non-Latex PI Micro
Specifications
  • Catalog No:
  • ANSM340057055
  • ANSM340057060
  • ANSM340057070
  • ANSM340057065
  • ANSM340057080
  • ANSM340057085
  • ANSM340057075
  • ANSM340057090
  • Model:
  • Non-Latex PI Micro
  • Non-Latex PI Micro
  • Non-Latex PI Micro
  • Non-Latex PI Micro
  • Non-Latex PI Micro
  • Non-Latex PI Micro
  • Non-Latex PI Micro
  • Non-Latex PI Micro
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Micro-textured
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KMPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KMPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KMPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KMPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KMPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KMPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KMPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 16523-1
  • EN 455 (1-4), EN ISO 374-1 Type B (KMPT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 16523-1