VWR®, Set de maintenance pour microscopes
Kit de nettoyage (pour les modèles SZBL360, SZTL360, SZB360 OH, SZT360 OH, SZBL360-Plus, SZTL360-Plus, SZB360, SZT360)
Catalog # 630-2081
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Ce set de nettoyage et maintenance pour microscopes inclut:
- Liquide de nettoyage des lentilles d'objectifs
- Cotons-tiges (5)
- Chiffon antistatique (18×15 cm)
- Lingettes (2)
- Spray dépoussiérant
Diensten: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
AM-SCM154 - EN FR DE IT ES PT
Handmatig
VWR® for Microscopy
Product documentatie
Specifications
- Désignation:Kit de nettoyage (pour les modèles SZBL360, SZTL360, SZB360 OH, SZT360 OH, SZBL360-Plus, SZTL360-Plus, SZB360, SZT360)
- Seq:999
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.