ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Acclaim™ AmG C18
HPLC columns, Acclaim™ AmG C18
Certificates
HPLC columns, Acclaim™ AmG C18
Specifications
  • Catalog No:
  • 555-7432
  • 555-7431
  • 555-7430
  • 555-7429
  • 555-7433
  • 555-7428
  • Max. pressure:
  • 8000 psi
  • 8000 psi
  • 8000 psi
  • 8000 psi
  • 8000 psi
  • 8000 psi
  • pH range:
  • 0,5 - 10
  • 0,5 - 10
  • 0,5 - 10
  • 0,5 - 10
  • 0,5 - 10
  • 0,5 - 10
  • Temperature limit:
  • <80 °C
  • <80 °C
  • <80 °C
  • <80 °C
  • <80 °C
  • <80 °C