Saisie de commande
Belgium
ContactUsLinkComponent
Filtres en microfibre de verre pour le prélèvement d'air, grade EPM 2000, Whatman™
Filtres en microfibre de verre pour le prélèvement d'air, grade EPM 2000, Whatman™
Certificates
undefined
Filtres en microfibre de verre pour le prélèvement d'air, grade EPM 2000, Whatman™

Specifications

  • Catalog No:
  • 513-0087
  • 513-0088
  • N°:
  • EPM 2000
  • EPM 2000
  • Poids:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Épaisseur:
  • 450 µm
  • 450 µm
  • Rétention de particules:
  • 2,0 µm
  • 2,0 µm
  • Débit d'air:
  • 5,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 5,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • Max. temperature:
  • 550 °C
  • 550 °C

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together