Normal foot
Normal foot, 0,4 kg, 130×240×90 mm
Catalog # BINH1000354
Marketsource
Supplier: 3B Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Superficial structures of the human foot are shown in this high quality model.
The internal bones, muscles, ligaments and nerves are also represented in this normal foot skeleton.
Specifications
- Weight:0,4 kg
- Description:Normal foot
- W×D×H:130×240×90 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



