Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
 
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 4 b
 :  Sartorius
 
undefined
Qualitative filter papers, technical, smooth, grade 4 b
 :  Sartorius

 

  • Catalog No:
  • SARTFT-3-309-385
  • SARTFT-3-309-320
  • SARTFT-3-309-150
  • SARTFT-3-309-125
  • SARTFT-3-309-110
  • SARTFT-3-309-090
  • SARTFT-3-309-240
  • SARTFT-3-309-185
  • SARTFT-3-309-055
  • SARTFT-4-309-300
  • 515-1621
  • 515-1652
  • 515-1653
  • 515-1579
  • 515-1650
  • 515-1651
  • SARTFT-4-309-150
  • SARTFT-3-309-270
  • SARTFT-4-309-090
  • SARTFT-4-309-385
  • Grade:
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • 4 b
  • Weight:
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • Thickness:
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • Particle retention:
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • Filtration speed:
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • Wet burst strength:
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa
  • 30 kPa

 

Frequently Bought Together