Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Glass microfibre filters without binder, grade MN GF-4
Glass microfibre filters without binder, grade MN GF-4
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates
undefined
Glass microfibre filters without binder, grade MN GF-4
Supplier:  MACHEREY-NAGEL
Certificates

Specifications

  • Catalog No:
  • MANA4140047
  • MANA414005
  • MANA414007
  • MANA414009
  • MANA414011
  • MANA414012
  • MANA414015
  • MANA414018
  • MANA414024
  • MANA414027
  • MANA4140025
  • MANA4140037
  • MANA4140015
  • MANA4140045
  • Weight:
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • Thickness:
  • 0,6 mm
  • 0,6 mm
  • 0,6 mm
  • 0,6 mm
  • 0,6 mm
  • 0,6 mm
  • 0,6 mm
  • 0,6 mm
  • 0,6 mm
  • 0,6 mm
  • 0,6 mm
  • 0,6 mm
  • 0,6 mm
  • 0,6 mm
  • Particle retention:
  • 1,4 μm
  • 1,4 μm
  • 1,4 μm
  • 1,4 μm
  • 1,4 μm
  • 1,4 μm
  • 1,4 μm
  • 1,4 μm
  • 1,4 μm
  • 1,4 μm
  • 1,4 μm
  • 1,4 μm
  • 1,4 μm
  • 1,4 μm
  • Filtration speed:
  • 5 s (air)
  • 5 s (air)
  • 5 s (air)
  • 5 s (air)
  • 5 s (air)
  • 5 s (air)
  • 5 s (air)
  • 5 s (air)
  • 5 s (air)
  • 5 s (air)
  • 5 s (air)
  • 5 s (air)
  • 5 s (air)
  • 5 s (air)
  • Max. temperature:
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C

Specifications

Frequently Bought Together