ContactUsLinkComponent
Nitrile gloves, Microflex® 93-852
Nitrile gloves, Microflex® 93-852
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Nitrile gloves, Microflex® 93-852
Supplier:  Ansell
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-4331
  • 112-4334
  • 112-4330
  • 112-4332
  • 112-4333
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Textured
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +