Orders LinkContactUsLinkComponent
PAR test agar
PAR test agar
PAR test agar for antibiotic residue detection, 1
Catalog # LIOF11200
Supplier:   LIOFILCHEM
PAR test agar
Catalog # LIOF11200
Supplier:  LIOFILCHEM
CAS Number:  
PAR test agar
PAR test agar
PAR test agar for antibiotic residue detection, 1
CAS Number:  
Price
102,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Medium with spores of Geobacillus stearothermophilus subsp. calidolactis for residual antibiotic detection in biological liquids.
  • For milk, blood and urine
Specifications
Specifications
  • Pk:
    1
  • Description:
    PAR test agar for antibiotic residue detection