Inserts for snap cap vials
Low volume, 0,15 ml, 8×40 mm, Glass, No
Catalog # WATEWAT072294
Marketsource
Supplier: WATERS
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Cap included:No
- Ø×H:8×40 mm
- Capacity:0,15 ml
- Description:Low volume
- Material:Glass
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



