Saisie de commande
Belgium
ContactUsLinkComponent
Gel de silice, BAKER ANALYZED® ACS (6-18 Mesh) dessiccant, avec indicateur d'humidité, J.T.Baker®
Gel de silice, BAKER ANALYZED® ACS (6-18 Mesh) dessiccant, avec indicateur d'humidité, J.T.Baker®
Catalog # 3401-01
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
undefined
Gel de silice, BAKER ANALYZED® ACS (6-18 Mesh) dessiccant, avec indicateur d'humidité, J.T.Baker®
Catalog # 3401-01
Supplier:  Avantor
CAS Number:  

Specifications

  • Type de conditionnement:
    Glass bottle, amber, wide mouth, black T/E cap
  • Cdt:
    500 g
  • Seq:
    3645

Specifications

Specification Test Results

  • Meets ACS Reagent Chemical Requirements:
    ≤ 6.0 %
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    ≥ 27 %
  • Loss on Heating at 200°C:
    ≤ 6.0 %
  • Suitability for Moisture Absorption:
    ≥ 27 %
  • Suitability as Indicating Desiccant:
    Passes Test
  • Mesh - Thru U.S. No. 6 Sieve:
    ≥ 90 %
  • Mesh - Thru U.S. No. 18 Sieve:
    ≤ 10 %

Specification Test Results

About this item

 :
 :60.08 g/mol
Boiling Pt:2230 °C (1013 hPa)
Melting Pt:1710 °C
Density:2,10 kg/m³
CAS Number:63231-67-4
 :7631-86-9
Formula:SiO₂
MDL Number:MFCD00011232